Läs mer
L-Penicillamin, TRC
Produktkod. 18094000
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18094000 2.5 g 2.5g
18003110 250 mg -
18042200 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18094000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2230052.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1113-41-3
Molekylformel C5 H11 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 149.2113
Synonym 3-Mercapto-L-valine, Valine, 3-mercapto-, L- (8CI), (+)-Penicillamine, (R)-Penicillamine, NSC 241261
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-metyl-3-sulfanylbutansyra
LEDER CC(C)(S)[C@H](N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Penicillamine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 149.051