Läs mer
L(-)-Perillaldehyd, 90 %
Produktkod. 10461821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10461821 5 g Glasflaska 5g
10471821 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10461821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203660050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18031-40-8 | C10H14O | 150,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18031-40-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00001543
InChI-nyckel RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
Synonym --perillaldehyde, s---perillaldehyde, s-4-prop-1-en-2-yl cyclohex-1-enecarbaldehyde, l-perillaldehyde, s-p-mentha-1,8-dien-7-al, unii-5el0y7p6lp, --perillaaldehyde, perillaldehyde,-, s-4-isopropenyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-1-methylethenyl-, 4s
PubChem CID 2724159
ChEBI CHEBI:86938
IUPAC-namn (4S)-4-prop-l-en-2-ylcyklohexen-l-karbaldehyd
LEDER CC(=C)C1CCC(=CC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Perillaldehyde
Namnnotering 90%
Färg Gult
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 104°C to 105°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 95°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5040 to 1.51
Kvantitet 5 g
Beilstein 07, 158
Merck Index 14, 7167
Specifikt rotationsförhållande − 115.00 (20.00°C c=10,C2H5OH)
Specifik rotation -115
Formel vikt 150.22
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Perillaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.