Läs mer
L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3 |
| CAS | 17942-32-4 |
| Molekylformel | C9 D8 H3 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Phenyl-2,3,4,5,6-d5-alanine-α,β,β-d3, L-Phenylalanine-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.24 |
| Formel vikt | 173.1292 |