Läs mer
L-fenyl-d5-alanin-N-t-BOC, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Boc-L-phenyl-d5-alanine |
| CAS | 121695-40-7 |
| Molekylformel | C14 2H5 H14 N O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11 H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5 D,6 D,7 D,8 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenyl)propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.34 |
| Formel vikt | 270,1628 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% kemisk renhet |