Läs mer
L-Phenylacetyl Carbinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Phenylacetyl Carbinol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3/t9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 150.0681 |