Läs mer
L-fenylalaninamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408628
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408628 1 g 1g
15418628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62030.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5241-58-7 | C9H12N2O | 164.208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5241-58-7
Molekylformel C9H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.208
MDL-nummer MFCD00038146
InChI-nyckel OBSIQMZKFXFYLV-QMMMGPOBSA-N
Synonym h-phe-nh2, phenylalanine amide, l-phenylalaninamide, s-2-amino-3-phenylpropanamide, l-phenylalanine amide, phenylalaninamide, phenylalanylamide, 2s-2-amino-3-phenylpropanamide, phe-nh2, l-phe-nh2
PubChem CID 445694
ChEBI CHEBI:21371
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylpropanamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalaninamide
Färg Vitt
Beilstein 6270941
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.