Läs mer
L-Phenylalanine-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Phenylalanine-13C6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 171.0991 |