missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Phenylalanine-13C6, TRC

Produktkod. 30008990
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30008990 2.5 mg 2.5mg
30006631 100 mg -
30006473 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3194172.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 180268-82-0
Molekylformel C313C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 171.15
Synonym (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-13C6, (S)-(-)-Phenylalanine-13C6, (S)-alpha-Amino-beta-phenylpropionic Acid-13C6, (S)-alpha-Aminohydrocinnamic Acid-13C6, (S)-alpha-Amino-benzenepropanoic Acid-13C6;
LEDER N[C@H](C(O)=O)C[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine-13C6
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Formel vikt 171.0991
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.