Läs mer
L-fenylalanin, 98,5-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077449 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
Produktkod. 15229886
Brand: Thermo Scientific Acros 453930250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine, 98.5-101.0%
Smältpunkt 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% solution)
Klorid 0.05% max.
Tungmetaller 15ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 0.003% max.
Förlust vid torkning 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −34.10
Sulfat 0.03% max.
Sulfaterad ask 0.4% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
Specifikt rotationsförhållande −34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.19
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.