Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-fenylalanin, 98,5+%
Produktkod. 10584061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10584061 100 g Plastflaska 100g
10574061 25 g Plastflaska 25g
10445175 500 g Plastflaska 500g
13438348 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10584061 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 130311000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00064227
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
Smältpunkt 270,0 °C till 275,0 °C
pH 5,4 till 6,0 (1 % vattenlösning)
Färg Vitt
Tungmetaller (som Pb) Max 20 ppm per minut.
Infrarött spektrum Autentisk
Bly (Pb) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 98.5+%
Förlust vid torkning 0,3 % max. (105 °C, 3 timmar)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −34.10
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 27 g/L (20 °C). Andra lösligheter: mycket svagt lösliga i metanol, etanol
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylpropansyra
Specifikt rotationsförhållande −34,10 (20,00 °C c=2, vatten, torr bas)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 165.19
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.