Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-fenylalanin, 99 %
Produktkod. 11468840
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468840 25 g 25g
11410773 50 g 50g
11478840 100 g 100g
11488840 500 g 500g
11400773 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11468840 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A13238.14
 Begränsad artikel
I lager
L-fenylalanin, CAS # 63-91-2, är en essentiell aminosyra med aromatisk struktur som används i biosyntesen av andra aminosyror. Det är viktigt för strukturen och funktionen hos många proteiner och enzymer. | CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
L-Fenylalanin är en aromatisk organisk förening som innehåller amin och syra som funktionella grupper. Det är en essentiell aminosyra och dess struktur kan betraktas som derivatet av 3-fenylpropionsyra, i vilken en väteatom närvarande i C-2-positionen är substituerad med en aminogrupp. Det är en kiral förening och består av två optiska isomerer. Det är också känt som 2-amino-3-fenylpropansyra, beta-fenylalanin, L-alfa-amino-beta-fenylpropionsyra, H-Phe-OH och (S)-2-amino-3-fenylpropionsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • L-Fenylalanin är en essentiell aminosyra som finns i flera kostkällor, inklusive kött, fisk, ägg, ost och mjölk
  • Fenylalanin kan omvandlas till aminosyran tyrosin
Ansökan
  • L-fenylalanin används vid syntes av andra aminosyror
  • Det kan användas som en prekursor för hudpigmentet melanin samt monoaminneurotransmittorerna dopamin, noradrenalin (noradrenalin) och adrenalin (adrenalin)
  • Det används för att biokemiskt bilda proteiner kodade av DNA
  • På grund av sin förmåga att absorbera ultraviolett strålning används den för att kvantifiera mängden protein
  • I forskning används det som en alkalisk fosfatashämmare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00064227
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
Smältpunkt ∼275 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i metanol och etanol. Olöslig i etyleter och bensen.
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylpropansyra
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.19
Optisk rotation −34° (c=2 i vatten)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.