Läs mer
L-fenylalanin, 99,85 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498250 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498250 250 g 250g
11478250 25 g 25g
11488250 100 g 100g
11408260 500 g 500g
11418260 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11498250 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210262383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    2710.76 SEK / 250g
    Save 139.24 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
Färg Vitt
Kvantitet 250 g
Formel vikt 165.2
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Cell Culture
Fysisk form Pulver