Läs mer
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 11412040
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412040 25 g 25g
11402040 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28407.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2462-32-0 | C16H18ClNO2 | 291.78 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2462-32-0
Molekylformel C16H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 291.78
MDL-nummer MFCD00043249
InChI-nyckel CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Synonym l-phenylalanine benzyl ester hydrochloride, h-phe-obzl.hcl, h-phe-obzl hcl, l-phenylalanine benzyl ester hcl, s-benzyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylalanine, phenylmethyl ester, hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phenylmethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate, chloride, pubchem19007, benzyl phenylalaninate hydrochloride
PubChem CID 12636208
IUPAC-namn bensyl(2S)-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER Cl.N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Smältpunkt 197°C to 200°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 291.77
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.