Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-fenylalanin, cellkulturreagens
Produktkod. 15496079
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496079 100 g 100g
15406089 250 g 250g
15416089 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15496079 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63925.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1268.58 SEK
    1138.65 SEK / 100g
    Save 129.93 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 63-91-2 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
Den primära användningen av L-fenylalanin i kroppen är vid produktionen av tyrosin, en annan aminosyra. Det är en essentiell aminosyra, som biologiskt omvandlas till L-tyrosin, en annan av de DNA-kodade aminosyrorna, som i sin tur omvandlas till L-DOPA och omvandlas vidare till dopamin, noradrenalin och adrenalin. L-Fenylalanin produceras för medicinska, foder- och näringstillämpningar, såsom vid framställning av aspartam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den primära användningen av L-fenylalanin i kroppen är vid produktionen av tyrosin, en annan aminosyra. Det är en essentiell aminosyra, som biologiskt omvandlas till L-tyrosin, en annan av de DNA-kodade aminosyrorna, som i sin tur omvandlas till L-DOPA och omvandlas vidare till dopamin, noradrenalin och adrenalin. L-Fenylalanin produceras för medicinska, foder- och näringstillämpningar, såsom vid framställning av aspartam.
Löslighet
Lösligt i vatten. Vattenlösligheten ökar med uppvärmningen. Även löslig i metanol, etanol eller
1
M NH{4}OH Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD00064227
InChI-nyckel COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
PubChem CID 6140
ChEBI CHEBI:17295
LEDER NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
Färg Vitt
Beilstein 1910408
Merck Index 14,7271
Löslighetsinformation Löslig i vatten; Vattenlösligheten ökar med uppvärmningen; Löslig även i metanol, etanol eller 1M NH4OH
IUPAC-namn 2-amino-3-fenylpropansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 165.19
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.