missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Phenylalanine-d7, TRC

Produktkod. 30179232
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179232 5 mg
30179117 25 mg
30179075 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179232 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3194165MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 69113-60-6
Molekylformel C9H4D7NO2
Molekylvikt (g/mol) 172.23
Synonym (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic Acid-d7, (S)-(-)-Phenylalanine-d7, (S)-α-Amino-β-phenylpropionic Acid-d7, (S)-α-Aminohydrocinnamic Acid-d7, (S)-α-Amino-benzenepropanoic Acid-d7;
LEDER N[C@H](C(O)=O)C([2H])([2H])C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine-d7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Formel vikt 172.1229
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.