Läs mer
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 11440184
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440184 100 g 100g
11420184 5 g 5g
11430184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440184 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13618.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
L-fenylalaninetylesterhydroklorid används som enzymsubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Fenylalanine etylester hydroklorid används som ett enzymsubstrat.
Löslighet Löslig i metanol och vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3182-93-2
Molekylformel C11H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.70
MDL-nummer MFCD00012507
InChI-nyckel FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Synonym l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
PubChem CID 165085
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 153°C to 157°C
Beilstein 3657823
Löslighetsinformation Soluble in methanol and water.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 229.71
Optisk rotation +36° (c=5 in Ethanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.