Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-fenylalaninetylesterhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10296350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10296350 50 g Plastflaska 50g
10022720 10 g Plastflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10296350 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 205430500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3182-93-2 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3182-93-2
Molekylformel C11H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.70
MDL-nummer MFCD00012507
InChI-nyckel FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Synonym l-phenylalanine ethyl ester hydrochloride, h-phe-oet.hcl, ethyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-ethyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine, ethyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine ethylester, ethyl l-phenylalaninate hcl, phenylalanine ethyl ester hydrochloride, phe-oet.hcl
PubChem CID 165085
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 154°C to 157°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Kvantitet 50 g
Beilstein 14, 497
Specifikt rotationsförhållande +33.70° (21°C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation + 33.7
Formel vikt 229.71
Procent renhet 99%
Fysisk form Fine Needle-like Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.