Läs mer
L-Phenylalanine, MedChemExpress
Produktkod. 16402519
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16402519 1 g
1 options
Produktkod. 16402519 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0215
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress L-Phenylalanine ((S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid) is an essential amino acid isolated from Escherichia coli.
L-Phenylalanine is a α2δ subunit of voltage-dependent Ca+ channels antagonist with a Ki of 980 nM. L-phenylalanine is a competitive antagonist for the glycine- and glutamate-binding sites of N-methyl-D-aspartate receptors (NMDARs) (KB of 573 μM ) and non-NMDARs, respectively. L-Phenylalanine is widely used in the production of food flavors and pharmaceuticals.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
Fysisk form Solid
CAS 63-91-2
Färg White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11NO2
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
Löslighetsinformation H2O : 6.67 mg/mL (40.38 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98.03%