Läs mer
L-fenylalanin metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 10367060 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10367060 10 g Glasflaska 10g
10257163 2.5 g Glasflaska 2.5g
10073473 50 g Glasflaska 50g
15109183 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10367060 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130320100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215,68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7524-50-7
Molekylformel C10H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.68
MDL-nummer MFCD00012489
InChI-nyckel SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Namnnotering 98%
Smältpunkt 156.0°C to 160.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Kvantitet 10 g
Beilstein 14,499
Specifikt rotationsförhållande + 37.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Specifik rotation + 37.00
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-fenylpropanoat; hydroklorid
Formel vikt 215.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.