Läs mer
L-fenylalanin metylesterhydroklorid, 98 %
Produktkod. 11460323
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460323 10 g 10g
11470323 50 g 50g
11480323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460323 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11455.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    758.92 SEK
    681.65 SEK / 10g
    Save 77.27 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7524-50-7 | C10H14ClNO2 | 215,68 g/mol
Metyl-L-fenylalaninathydroklorid används i läkemedel, livsmedel, djurfoder, kosmetika, biokemisk forskning etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl-L-fenylalaninathydroklorid används i läkemedel
, livsmedel, djurfoder, kosmetika, biokemisk forskning etc.
Löslighet
Det är lösligt i metanol. (5mg/ml klar färglös lösning)
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7524-50-7
Molekylformel C10H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 215.68
MDL-nummer MFCD00012489
InChI-nyckel SWVMLNPDTIFDDY-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-phe-ome.hcl, methyl l-phenylalaninate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, unii-47hk4y94ja, h-phe-ome hcl, h-phe-ome hydrochloride, l-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, l-phenylalanine methyl ester hcl
PubChem CID 75736
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-fenylpropanoat; hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 158°C to 162°C
Beilstein 3597948
Löslighetsinformation It is soluble in methanol. (5mg/ ml-clear colorless solution)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 215.68
Optisk rotation +37° (c=2 in ethanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.