Läs mer
L-fenylalanin metylesterhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17971416
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17971416 25 mg
1 options
Produktkod. 17971416 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0314.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
L-fenylalanin metylesterhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-50-7
Analyt- eller komponentnamn L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 N O2 . H Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, phenyl-, methyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine, methyl ester, hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
IUPAC-namn metyl(2S)-2-amino-3-fenylpropanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 215.677
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 215.0713 g/mol