Läs mer
L-fenylalanin metylesterhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Phenylalanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 7524-50-7 |
| Molekylformel | C10H13NO2.HCl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (1:1), Alanine','phenyl-','methyl ester','hydrochloride','L- (7CI,8CI), L-Phenylalanine','methyl ester','hydrochloride (9CI), (2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, (S)-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, Methyl (S)-phenylalaninate hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride, NSC 194642, Phenylalanine hydrochloride methyl ester, Phenylalanine methyl ester hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | metyl(2S)-2-amino-3-fenylpropanoat; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.677 |
| Formel vikt | 215.0713 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?