Läs mer
l-Phenylalanine, Millipore™
Produktkod. 10795761
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10795761 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10795761 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1072560100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
Smältpunkt 275°C to 283°C (decomposition)
MDL-nummer MFCD00064227
Synonym L-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, L-Phenylalanine
Densitet 1.34 g/cm3 at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Kvantitet 100 g