Specifications
| Kemiskt namn eller material | L-Phenylalanine |
| CAS | 63-91-2 |
| Molekylformel | C9H11NO2 |
| Förpackning | Poly flaska |
| Synonym | l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh |
| InChI-nyckel | COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N |
| LEDER | NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-fenylpropansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.19 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Show More |