Läs mer
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, 98%
Produktkod. 15444796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444796 1 g 1g
15454796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59122.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15100-75-1 | C13H20ClNO2 | 257.758 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen och livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen och livsmedelsindustrin.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Håll borta från värme och fukt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15100-75-1
Molekylformel C13H20ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 257.758
MDL-nummer MFCD00038894
InChI-nyckel FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
Synonym h-phe-otbu.hcl, h-phe-otbu hcl, tert-butyl 3-phenyl-l-alaninate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, l-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, l-phenylalanine t-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, phe-otbu.hcl, tert-butyl l-phenylalaninate hydrochloride, phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11459563
IUPAC-namn tert-butyl-(2S)-2-amino-3-fenylpropanoat;hydroklorid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Smältpunkt 240°C
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3·HCl
Beilstein 4723424
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.76
Optisk rotation +47° (c=2 in Ethanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.