Läs mer
L-fenylalanin, TRC
Produktkod. 30134213
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134213 25 g
30132667 50 g
17959064 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31941525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Molekylformel C9 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Synonym L-Phenylalanine, Alanine, phenyl-, L- (4CI,7CI,8CI), (-)-Phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (2s)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-(-)-Phenylalanine, (S)-2-Amino-3-phenylpropanoic acid, (S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-Phenylalanine, (S)-α-Amino-β-phenylpropionic acid, (S)-α-Aminobenzenepropanoic acid, (S)-α-Aminohydrocinnamic acid, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenylalanine, Antibiotic FN 1636, Benzenepropanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Phenylalanine, L-Alanine, 3-phenyl-, NSC 79477, Phenyl-α-alanine, Phenylalanine, β-Phenyl-L-alanine, β-Phenyl-α-alanine, Aspartame Imp. C (EP)
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylpropansyra
LEDER N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalanine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 165.079
Procent renhet >95%