Läs mer
L-fenylalaninol, 98 %
Produktkod. 11484653
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484653 1 g 1g
11494653 5 g 5g
11404663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484653 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11586.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3182-95-4 | C9H13NO | 151,21 g/mol
L-Phenylalaninol fungerar som ett medel mot magsår som minskar utsöndringen av magsyra och förhindrar sårbildning. Det hämmar intestinal absorption av L-fenylalanin vilket gör det till en prospektiv behandling för fenylketonuri. Vidare reagerar den med nitriler för att bilda oxazoliner, som finner tillämpning vid palladiumkatalyserad allylsubstitution. Utöver detta används det också i amidering för kiral upplösning och nikotinamidadenindinukleotidmodellering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-Fenylalaninol fungerar som ett medel mot magsår som minskar utsöndringen av magsyra och förhindrar sårbildning. Det hämmar intestinal absorption av L-fenylalanin vilket gör det till en prospektiv behandling för fenylketonuri. Vidare reagerar den med nitriler för att bilda oxazoliner, som finner tillämpning vid palladiumkatalyserad allylsubstitution. Utöver detta används det också i amidering för kiral upplösning och nikotinamidadenindinukleotidmodellering.
Löslighet
Löslig i kloroform, etylacetat, etanol och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3182-95-4
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.21
MDL-nummer MFCD00004732
InChI-nyckel STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Synonym l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
PubChem CID 447213
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylpropan-1-ol
LEDER N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalaninol
Smältpunkt 89°C to 94°C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −23° (c=5 in ethanol)
UN-nummer UN3259
Beilstein 2208238
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.