Läs mer
L-fenylalaninol, TRC
Produktkod. 30412412
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30412412 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30412412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3195202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Phenylalaninol
CAS 3182-95-4
Molekylformel C9H13NO
Kvantitet 2.5 g
Synonym (betaS)-beta-Amino-benzenepropanol, L-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, ((1S)-1-Hydroxymethyl-2-phenylethyl)amine, (2S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-glycinol, (S)-2-Amino-1-hydroxy-3-phenylpropane, (S)-2-Benzylethanolamine
InChI formel InChI=1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
LEDER N[C@H](CO)Cc1ccccc1
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 151.21
Formel vikt 151.0997