Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(+)-α -Fenylglycin, 99%
Produktkod. 10164700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10164700 25 g Plastflaska 25g
10290893 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10164700 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 217990250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2935-35-5 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2935-35-5
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.16
MDL-nummer MFCD00064403
InChI-nyckel ZGUNAGUHMKGQNY-ZETCQYMHSA-N
Synonym h-phg-oh, l-phenylglycine, s-2-amino-2-phenylacetic acid, l-+-alpha-phenylglycine, l-2-phenylglycine, l-+-2-phenylglycine, s-phenylglycine, phenylglycine, 2s-2-amino-2-phenylacetic acid, 2s-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 99291
ChEBI CHEBI:439819
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-fenylättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-α-Phenylglycine
Namnnotering 99%
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.3% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H5CH(NH2)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, 459
Fieser 13,225
Merck Index 14, 7291
Specifikt rotationsförhållande + 157.00 (20.00°C c=2,2N HCl)
Specifik rotation + 157.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Transmittans 98% min. (c=5, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Formel vikt 151.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.