missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Phenylglycine Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Phenylglycine Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H2,10,11)/t7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 150.0793 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?