Läs mer
L-fenylglycinol, TRC
Produktkod. 30422657
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30422657 5 g
1 options
Produktkod. 30422657 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3273005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material L-Phenylglycinol
CAS 20989-17-7
Molekylformel C8 H11 N O
Kvantitet 5 g
Synonym Benzeneethanol','β-amino-','(βS)-, Benzeneethanol','β-amino-','(S)-, Phenethyl alcohol','β-amino-','L- (8CI), (βS)-β-Aminobenzeneethanol, (+)-(S)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-2-Amino-2-phenylethanol, (+)-Phenylglycinol, (+)-α-Phenylglycinol, (1S)-2-Amino-2-phenylethanol, (1S)-2-Hydroxy-1-phenylethylamine, (2S)-2-Amino-2-phenyl-1-ethanol, (2S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (2S)-2-Amino-2-phenylethanol, (2S)-2-Phenyl-2-aminoethanol, (2S)-Phenylglycinol, (S)-(+)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-(+)-2-Phenylglycinol, (S)-(+)-Phenylglycinol, (S)-1-Phenyl-2-hydroxyethylamine, (S)-2-Amino-2-phenylethan-1-ol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol, (S)-2-Phenylethanolamine, (S)-2-Phenylglycinol, (S)-Phenylglycinol, (S)-α-Aminophenylethanol, (S)-β-Aminobenzeneethanol, L-Phenylglycinol, L-α-Phenylglycinol, L-β-Aminophenethyl alcohol, [(S)-2-Hydroxy-1-phenylethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
LEDER N[C@H](CO)c1ccccc1
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-fenyletanol
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841