Läs mer
L-pipekolsyra,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407132 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407132 25 mg 25mg
11417132 100 mg 100mg
11427132 250 mg 250mg
11437132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11407132 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215189825
Kemiska identifierare
CAS 3105-95-1
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00005981
InChI-nyckel HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
LEDER OC(=O)C1CCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Pipecolic Acid
Färg Vitt
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 25 mg
IUPAC-namn piperidin-2-karboxylsyra
Formel vikt 129.2
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Pipecolic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Pipecolic Acid