missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Pipecolic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Pipecolinic Acid |
| CAS | 3105-95-1 |
| Molekylformel | C6 H11 N O2 |
| Synonym | 2-Piperidinecarboxylic acid, (2S)-, 2-Piperidinecarboxylic acid, (S)-, Pipecolic acid, (S)-(-)- (8CI), (2S)-2-Piperidinecarboxylic acid, (-)-Pipecolic acid, (-)-Pipecolinic acid, (2S)-Piperidin-1-ium-2-carboxylate, (2S)-Piperidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic acid, (S)-(-)-Pipecolic acid, (S)-Pipecolic acid, (S)-Pipecolinic acid, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, 2-Piperidinecarboxylic acid (2S)-, L-(-)-Pipecolic acid, L-Homoproline, L-Pipecolic acid, L-Pipecolinic acid, L-Piperidine-2-carboxylic acid, NSC 93089 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CCCCN1 |
| IUPAC-namn | (2S)-piperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.16 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 129.079 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?