Läs mer
L(-)-Pipecolinic acid, 99%, ACROS Organics™
Produktkod. 10194840 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10194840 100 mg Glass bottle 100mg
1 options
Produktkod. 10194840 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Pipecolinic acid
Namnnotering 99%
CAS 3105-95-1
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H11NO2
MDL-nummer MFCD00005981
Kvantitet 100 mg
Beilstein 22, 8
Merck Index 14, 7458
Specifikt rotationsförhållande −27.50° (24°C c=5,H2O)
Specifik rotation -24° to -27.5° (24°C, 589nm) (c=5, H2O)
Synonym l-pipecolic acid, s-piperidine-2-carboxylic acid, l-homoproline, h-hopro-oh, l-pipecolinic acid, l-pipecolate, 2s-piperidine-2-carboxylic acid, s-pipecolic acid, l--pipecolinic acid, l-piperidine-2-carboxylic acid
InChI-nyckel HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)C1CCCCN1
IUPAC-namn piperidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 129.16
PubChem CID 439227
ChEBI CHEBI:30913
Formel vikt 129.16
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(-)-Pipecolinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.