Läs mer
L(+)-kaliumvätetartrat, 99 %
Produktkod. 10330594 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10330594 250 g Plastflaska 250g
10246420 1 kg Plastflaska 1kg
10196773 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10330594 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222672500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 868-14-4 | C4H5KO6 | 188,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 868-14-4
Molekylformel C4H5KO6
Molekylvikt (g/mol) 188.18
MDL-nummer MFCD00065392,MFCD00071626,MFCD00064206
InChI-nyckel KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Synonym potassium bitartrate, l +-potassium hydrogen tartrate, potassium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monopotassium tartrate, potassium acid tartrate, kaliumtartrat, potassium hydrogentartrate, 1-potassium hydrogentartrate, ksc657e1t, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, potassium salt 1:1
PubChem CID 24193652
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra; kalium
LEDER [K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(+)-Potassium hydrogen tartrate
Färg Färglös eller vit
Densitet 1.9500g/mL, 1.95
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Kvantitet 250 g
Beilstein 03, 529
Merck Index 15, 7736
Specifikt rotationsförhållande +32,50 (20,00 °C c=10,1N NaOH)
Specifik rotation +32.50
Formel vikt 188.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.