Läs mer
L-Praziquanamine, MedChemExpress
Produktkod. 16459238
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16459238 10 mg -
16411658 5 mg -
16403936 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16459238 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN1765
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress L-Praziquanamine is a natural product.
L-Praziquanamine is a natural product.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Praziquanamine
CAS 99746-73-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14N2O
Kvantitet 10 mg
Synonym (+)-Praziquanamine
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (494.44 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1CNC[C@@]2([H])N1CCC3=C2C=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 202.25
Formel vikt 202.25
Kvalitet Research
Fysisk form Solid