Läs mer
L-Prolinamide-2,5,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Prolinamide-2,5,5-d3 |
| CAS | 1276197-55-7 |
| Molekylformel | C5 D3 H7 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | L-Prolinamide-2,5,5-d3, L-Prolinamide-d3, (2 S)-Pyrrolidine-2-carboxamide-2,5,5-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7 H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1/i3D2,4 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])CC[C@]([2 H])(N1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,5,5-trideuteriopyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 117.1642 |
| Formel vikt | 117.0981 g/mol |
| Visa mer |