Läs mer
L-Prolinamide, 98%
Produktkod. 10227080 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10227080 1 g Glasflaska 1g
10697864 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10227080 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302990010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7531-52-4 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7531-52-4
Molekylformel C5H11N2O
Molekylvikt (g/mol) 115.16
MDL-nummer MFCD00005253
InChI-nyckel VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
Synonym l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
PubChem CID 111306
ChEBI CHEBI:21374
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxamid
LEDER NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Prolinamide
Smältpunkt 97.0°C to 102.0°C
Färg Halm till vitt
Individuell orenhet 97.5% min. (TLC)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation − 106.00
Specifikt rotationsförhållande −106° (20°C c=2,EtOH)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 114.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver eller granulat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.