Läs mer
L-Prolinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Prolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 114.0793 |
| Frakt skick | Room Temperature |