Läs mer
L-Proline-2,5,5-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Proline-2,5,5-d3 |
| CAS | 65807-22-9 |
| Molekylformel | C5 D3 H6 N O2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | L-Proline-2,5,5-d3 (9CI), L-Proline-2,5,5-D3, (S)-Pyrrolidine-2,5,5-d3-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i3D2,4D |
| LEDER | [2H]C1([2H])CC[C@]([2H])(N1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2,5,5-trideuteriopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.149 |
| Formel vikt | 118.0822 |