Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolin, 99+%
Produktkod. 10081810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081810 25 g Glasflaska 25g
10232122 5 g Glasflaska 5g
10205490 100 g Glasflaska 100g
10460374 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10081810 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 157620250
Request Bulk or Custom Format
Edge
L-Proline CAS 147-85-3, (synonym: (S)-Pyrrolidin-2-karboxylsyra) är en icke-essentiell aminosyra och byggsten av proteiner som har tillämpningar som att fungera som katalysator i kemiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• L-prolin är en aminosyra som finns som en komponent i olika proteiner.
Ansökan
• L-prolin används som asymmetrisk katalysator vid organisk syntes och asymmetrisk aldolcyklisering
• Det används också tillsammans med ninhydrin i kromatografi
• Det är involverat i Michael-additionen av dimetylmalonat till alfa-beta-omättade aldehyder
• Det används i farmaceutiska och biotekniska tillämpningar på grund av dess osmoprotaktanta egenskaper
• Det är föregångare till hydroxyprolin i collage och involverat i en korrekt funktion av leder och senor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00064318
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
LEDER OC(=O)C1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L(-)-Proline
Ammonium 200ppm max.
Arsenik (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Färg Vitt
Klor (Cl) 200ppm max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Andra aminosyror 0.5% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 22, 2
Specifik rotation -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfat 200ppm max.
Merck Index 15, 7895
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfaterad ask 0.1% max.
Densitet 1.3500g/mL
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
Specifikt rotationsförhållande − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99.0 to 101.0%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.