Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolin, 99+%
Produktkod. 10205490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205490 100 g Glasflaska 100g
10232122 5 g Glasflaska 5g
10081810 25 g Glasflaska 25g
10460374 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10205490 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 157621000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
L-Proline CAS 147-85-3, (synonym: (S)-Pyrrolidin-2-karboxylsyra) är en icke-essentiell aminosyra och byggsten av proteiner som har tillämpningar som att fungera som katalysator i kemiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• L-prolin är en aminosyra som finns som en komponent i olika proteiner.
Ansökan
• L-prolin används som asymmetrisk katalysator vid organisk syntes och asymmetrisk aldolcyklisering
• Det används också tillsammans med ninhydrin i kromatografi
• Det är involverat i Michael-additionen av dimetylmalonat till alfa-beta-omättade aldehyder
• Det används i farmaceutiska och biotekniska tillämpningar på grund av dess osmoprotaktanta egenskaper
• Det är föregångare till hydroxyprolin i collage och involverat i en korrekt funktion av leder och senor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00064318
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
LEDER OC(=O)C1CCCN1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material L(-)-Proline
Ammonium Max 200 ppm.
Arsenik (As) 1 ppm max.
pH 5,5 till 7 (2,5 % soln vid 25 °C)
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0,3 % max. (105 °C, 3 timmar)
Andra aminosyror 0,5% max. (TLC)
Förpackning Glasflaska
Beilstein 22, 2
Specifik rotation -84,5° till -86,8° (20 °C, 589 nm) (c=4, H2O)
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Sulfat Max 200 ppm.
Merck Index 15, 7895
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Densitet 1.3500g/mL
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
Specifikt rotationsförhållande −85,50 (20,00 °C c=4,H2O)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99,0 till 101,0 %
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.