Läs mer
L-prolin, cellkulturreagens,≥ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421991 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421991 1 kg 1kg
11401991 25 g 25g
11411991 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421991 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219472891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14510.00 SEK
    13822.56 SEK / 1kg
    Save 687.44 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
L-prolin, cellkulturreagens,≥ 99 % används i cellodlingsmedia och som en komponent i MEM-lösningen av icke-essentiella aminosyror.
  • L-prolin används i cellodlingsmedia.
  • L-prolin är också en komponent i MEM-lösningen av icke-essentiella aminosyror.
Kemiska identifierare
CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00064318
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-namn pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
Smältpunkt 221 °C
Namnnotering Hydroxy-L-prolinfritt
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 162 000 mg/L vid 25 °C
Densitet 1,064 g/ml vid 24 °C
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 115.1
Optisk rotation -82° till -85° (c=1,6, vatten)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Pulver
pKa 1,95 (COOH), 10,64 (NH2)
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.