Läs mer
L-prolin, 99 %, MP Biomedicals , MP Biomedicals
Produktkod. 11486082 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486082 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11486082 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210273025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 25g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline, 99%
Namnnotering Hydroxy-L-prolin fritt
CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
MDL-nummer MFCD00064318
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC(=O)C1CCCN1
IUPAC-namn pyrrolidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Kvantitet 25 g
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
Formel vikt 115.13
Fysisk form Kristallin