Läs mer
L-Prolin, 99 %
Produktkod. 11459512
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459512 500 g 500g
11439512 25 g 25g
11449512 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459512 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10199.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6074.10 SEK
    4945.65 SEK / 500g
    Save 1128.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115,13 g/mol
L-prolin används som asymmetriska katalysatorer vid organisk syntes och asymmetrisk aldolcyklisering. Det är involverat i Michael-tillsatsen av dimetylmalonat till alfa-beta-omättade aldehyder. Det är en föregångare till hydroxiprolin i kollagen. Det är en aktiv komponent i kollagen och involverad i att leder och senor fungerar korrekt. Den finner användning i farmaceutiska, biotekniska tillämpningar på grund av dess osmoskyddande egenskap. Vidare används den med ninhydrin i kromatografin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Proline används som asymmetriska katalysatorer vid organisk syntes och asymmetrisk aldolcyklisering. Det är involverat i Michael-tillsatsen av dimetylmalonat till alfa-beta-omättade aldehyder. Det är en föregångare till hydroxiprolin i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00064318
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
Smältpunkt ∼225 °C (dekomposition)
Beilstein 80810
Merck Index 14,7780
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol. Olöslig i eter, butanol och isopropanol.
Densitet 1.36
Kvantitet 500 g
Formel vikt 115.13
Optisk rotation −84° (c=1 i vatten)
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.