Läs mer
L-Proline, 99%
Produktkod. p-3208495
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11439512
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10199.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 147-85-3 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
L-prolin används som asymmetriska katalysatorer vid organisk syntes och asymmetrisk aldolcyklisering. Det är involverat i Michael-tillsatsen av dimetylmalonat till alfa-beta-omättade aldehyder. Det är en föregångare till hydroxiprolin i kollagen. Det är en aktiv komponent i kollagen och involverad i att leder och senor fungerar korrekt. Den finner användning i farmaceutiska, biotekniska tillämpningar på grund av dess osmoskyddande egenskap. Vidare används den med ninhydrin i kromatografin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Proline används som asymmetriska katalysatorer vid organisk syntes och asymmetrisk aldolcyklisering. Det är involverat i Michael-tillsatsen av dimetylmalonat till alfa-beta-omättade aldehyder. Det är en föregångare till hydroxiprolin i kollagen. Det är en aktiv komponent i kollagen och involverad i att leder och senor fungerar korrekt. Den finner användning i farmaceutiska, biotekniska tillämpningar på grund av dess osmoskyddande egenskap. Vidare används den med ninhydrin i kromatografin.
Löslighet
Löslig i vatten och etanol. Olösligt i eter, butanol och isopropanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-85-3
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00064318
InChI-nyckel ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
PubChem CID 145742
ChEBI CHEBI:17203
IUPAC-namn (2S)-pyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
Smältpunkt ∽225°C (decomposition)
Beilstein 80810
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Densitet 1.36
Kvantitet 25 g
Formel vikt 115.13
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.