Läs mer
L-Proline benzyl ester hydrochloride, 98%, ACROS Organics™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Proline benzyl ester hydrochloride |
| Namnnotering | 98% |
| Smältpunkt | 148.0°C to 151.0°C |
| Färg | White to Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Brytningsindex | 1.4365 |
| Kvantitet | 1 g |
| Specifikt rotationsförhållande | −44° (20°C c=1,methanol) |
| Visa mer |