Läs mer
L-prolin bensylester hydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348356
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348356 1 g 1g
11358356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15618.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16652-71-4
Molekylformel C12H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 241.715
MDL-nummer MFCD00039002
InChI-nyckel NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
Synonym l-proline benzyl ester hydrochloride, h-pro-obzl.hcl, l-proline benzyl ester hcl, s-benzyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, benzyl l-prolinate hydrochloride, proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, proline benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-proline, phenylmethyl ester, hydrochloride, phenylmethyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733413
IUPAC-namn bensyl (2S)-pyrrolidin-2-karboxylat; hydroklorid
LEDER C1CC(NC1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline benzyl ester hydrochloride
Smältpunkt 146°C to 148°C
Beilstein 3598081
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.72
Optisk rotation −44° (c=1 in Methanol)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.