Läs mer
L-Proline, MedChemExpress
Produktkod. 16442708
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16442708 5 g
1 options
Produktkod. 16442708 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0252
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
MedChemExpress L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
L-Proline is one of the twenty amino acids used in living organisms as the building blocks of proteins.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline
CAS 147-85-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H9NO2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O : 50 mg/mL (434.29 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)[C@H]1NCCC1
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Formel vikt 115.13
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism