Läs mer
L-prolin metylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10582271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582271 5 g Glasflaska 5g
10291333 1 g Glasflaska 1g
10006393 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10582271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2133-40-6 | C6H12NO2 | 130.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2133-40-6
Molekylformel C6H12NO2
Molekylvikt (g/mol) 130.17
MDL-nummer MFCD00012708
InChI-nyckel BLWYXBNNBYXPPL-YFKPBYRVSA-O
Synonym l-proline methyl ester hydrochloride, h-pro-ome.hcl, methyl l-prolinate hydrochloride, methyl 2s-pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, h-l-pro-ome hcl, s-methyl pyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, unii-7lwl7p890m, proline, methyl ester, hydrochloride, methyl l-prolinate hcl, methyl 2s pyrrolidine-2-carboxylate, chloride
PubChem CID 2733200
IUPAC-namn metyl-(2S)-pyrrolidin-2-karboxylat;hydroklorid
LEDER COC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Proline methyleester hydrochloride
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation -31° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Vatten 0.5% max. (K.F.)
Specifikt rotationsförhållande −33° (20°C c=1,H2O)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.62
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.